Merck
Z551597
Chemat compact hotplate
AC/DC input 110 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
18 150,00 zł
18 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
18 150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.79
18 150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
wejście AC/DC
110 V (AC)
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Chemat KW-4AH-115
Chemat
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru temperatury
120-660 °F, resolution: 1 °C
Parametry
50-350 °C temp. range
szer. × dł.
6 in. × 6 in.
kolor
none
Opis ogólny
Przenośna konstrukcja jest wygodna w użyciu w połączeniu z powlekarką wirową. Posiada cyfrowy wyświetlacz i wewnętrzną termoparę.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)