Kluczowe dokumenty
Z551511
Torion screw threaded plastic plug
#14
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
opis
For 14 mm tubing
opakowanie
pkg of 5 ea
Opis ogólny
#8 will fit a 5/16in. O.D. size, and #14 will fit a 1/2in. O.D. size, and 3/16in. O.D. fits a #5 Torion.
Informacje prawne
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)