DWKW224585
WHEATON® clear sample vial with PTFE faced rubber lined cap packed in partitioned tray
glass, tube capacity (12 mL), screw cap
Synonim(y):
Fiolka na próbki, Fiolka z powłoką PTFE, Przezroczysta fiolka na próbki, W224585
Wybierz wielkość
1200,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1200,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
glass
solid black phenolic cap
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 144 ea partitioned tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W224585
pojemność probówki
(12 mL)
probówka śr.
(19 mm)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
- Zakrętki są przymocowane do fiolek.
- Zaleca się stosowanie korków wyłożonych gumą do próbek wodnych, korków wyłożonych gumą PTFE do próbek organicznych oraz korków z folii metalowej do węglowodorów.
- Fiolki i nakrętki można sterylizować w autoklawie.
- Fiolki 2 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228778.
- Fiolki o pojemności 4 ml pasują do pliku fiolek M-T, 228780.
- Fiolki z nasadkami zapakowane w tacki z przegrodami
Cechy i korzyści
- Przezroczyste fiolki są przekształcane z rurek ze szkła borokrzemowego typu I.
- Bursztynowe fiolki są wykonane z bursztynowej rurki ze szkła borokrzemianowego, która spełnia wymagania USP typu I dotyczące przepuszczalności światła w celu ochrony produktów wrażliwych na światło.
- Fiolki na próbki z zakrętkami przymocowanymi do fiolki pomagają utrzymać czystość
- Lab File® z tacami z przegrodami zapewnia łatwy sposób inwentaryzacji próbek lub przechowywania pustych fiolek
- Shorty Vial® charakteryzują się niskim profilem zapewniającym większą stabilność i mniejszą objętość martwą
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą 14B do próbek wodnych
- Czarna zakrętka fenolowa wyłożona gumą PTFE / 14B do próbek organicznych i lepsza kompatybilność chemiczna
- Wymienne zakrętki można nabyć oddzielnie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)