Kluczowe dokumenty
Z549177
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
Wybierz wielkość
1 EA
337,00 zł
337,00 zł
Cena katalogowa674,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
337,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
337,00 zł
Cena katalogowa674,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
pojemność
250 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Adapter osłony przeciwbryzgowej 1143 bez otworu powrotnego to pułapki, które znacznie ograniczają przenoszenie zanieczyszczeń w wyniku spienienia lub uderzenia. Cokolwiek dostanie się do tej pułapki, pozostanie w niej i nie wróci do kolby parownika.
Zastosowanie
Adapter przeciwbryzgowy 1143 bez otworu powrotnego jest idealny do stosowania między rurką parownika a kolbą wyparki obrotowej, aby zapobiec wciągnięciu rozpuszczalnika do skraplacza w przypadku "uderzenia".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)