Adapter osłony przeciwbryzgowej 1143 znacznie zmniejsza przenoszenie piany w wyniku spieniania lub uderzenia. Ponieważ otwór odpowietrzający znajduje się na górze, pianka nie może dostać się wyżej do skraplacza.
Zastosowanie
Adapter przeciwbryzgowy 1143 jest idealny do stosowania z rozpuszczalnikami, które nadmiernie się pienią podczas odparowywania obrotowego. Wewnętrzna rurka parowa jest uszczelniona w górnej części pułapki, aby zapobiec przedostawaniu się piany do skraplacza.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)