Z548111
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejki buchner
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
600 mL
dysk śr.
90 mm
wielkość porów
10-20 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)