Kluczowe dokumenty
Z548073
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 145-175 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
600 mL
dysk śr.
90 mm
wielkość porów
145-175 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)