Kluczowe dokumenty
Z547026
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejki buchner
Wybierz wielkość
1 EA
1300,00 zł
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
350 mL
dysk śr.
80 mm
wielkość porów
10-20 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)