Kluczowe dokumenty
Z546895
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
lejki buchner
Wybierz wielkość
1 EA
848,00 zł
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
848,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
pojemność
60 mL
dysk śr.
40 mm
wielkość porów
25-50 μm porosity
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)