Kluczowe dokumenty
Z536415
Microflex® NeoPro® powder-free chloroprene gloves
size 7‑7.5 M
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
Produkt Z536415 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
green (chloroprene)
green gloves
rozmiar
7‑7.5 M
sterylność
non-sterile
non-sterile
Właściwości
disposable
latex free
powder-free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Microflex NPG-888-M
dł. × grubość
9.7 in. (245 mm) × 5.1 mil (0.13 mm)
Opis ogólny
NeoPro is the first and only non-latex glove with the integrity of a synthetic and the feel of natural latex. Exclusively from Microflex, the NeoPro′s proprietary formulation produces a film fatigue profile, or "memory" that simulates natural rubber latex and its attributes, allowing greater manual dexterity, tactile sensitivity, comfort, fit and feel.
  • Proprietary formulation provides exceptional film consistency
  • Allows excellent manual dexterity and tactile sensitivity
  • Fully textured for a more secure grip
  • Synthetic chloroprene compound, not manufactured from natural rubber latex
  • Ambidextrous with beaded, tear-resistant cuffs
Thickness:
  • Cuff: 0.11 mm (4.3 mil)
  • Palm: 0.13 mm (5.1 mil)
  • Finger: 0.17 mm (6.7 mil)
  • Length: 245 mm (9.7")
Informacje prawne
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
NeoPro is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)