Kluczowe dokumenty
Z532231
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifolds with high-vacuum PTFE valves
manifold with vacuum-gauge port, positions, 4
Wybierz wielkość
1 EA
3900,00 zł
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
3900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
Właściwości
positions 4
Długość
400 mm
Opis ogólny
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)