Kluczowe dokumenty
Z531375
Sigma-Aldrich
Aldrich® Graham condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS14/20
dostępność
not available in EU
wys. całkowita
200 mm
Opis ogólny
The Graham condenser has a large cooling surface area by allowing coolant to circulate around the inner coil. Condensers have a standard taper outer joint and a lower inner drip-tip joint.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)