Kluczowe dokumenty
Z517259
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 24/40
Wybierz wielkość
1 EA
4220,00 zł
4220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
4220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
4220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
śr. zewn.
54 mm
wys. całkowita
410 mm
Opis ogólny
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)