Z514500
Safeskin® purple nitrile gloves
size XL
Synonim(y):
rękawica jednorazowa
About This Item
Kod UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Materiały
nitrile
purple
rozmiar
XL
sterylność
non-sterile
Właściwości
disposable
powder-free
latex free
opakowanie
pack of 100 ea (boxes of 100)
pk of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Kimberly Clark 55084
dostępność
not available in EU
Długość
9 1/2 in.
grubość
4.7 mil , palm
5.9 mil , fingertips
kolor
purple
Opis ogólny
These unique purple gloves combine the durability of nitrile with superb comfort and fit. Powder free design reduces the risk of powder-related interference during lab work
Informacje prawne
Safeskin is a registered trademark of Kimberly-Clark Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?