Kluczowe dokumenty
Z512370
Cork flask support ring
I.D. × O.D. 30 mm × 80 mm
Wybierz wielkość
1 EA
72,00 zł
72,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
72,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
72,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
Właściwości
fits flask 10 ‑ 100 mL
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. wewn. × śr. zewn.
30 mm × 80 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)