Merck
Z510823
Sigma-Aldrich
Connecting Adapter
female joint: ST/NS 19/22, thread size 20-400
Synonim(y):
747130-2019
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
rozmiar gwintu
20-400
Połączenie
female joint: ST/NS19/22
Opis ogólny
Connects ground joint glassware to threaded microscale component or sample vials. Excellent for use with splash-guards to recover small quantities of material during rotary evaporation. Order threaded vial connectors separately.
Cechy i korzyści
  • Akcesorium do zestawów gwintowanych MICROFLEX w mikroskali
  • Łączy zewnętrzne złącze uziemiające Standard Taper z gwintem GPI wewnętrznego złącza uziemiającego
  • Wykonane z 33-krotnie rozszerzalnego, niskoparoprzepuszczalnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)