Kluczowe dokumenty
Z502413
Sigma-Aldrich
Glindemann PTFE sealing rings
(for 29/26, 29/42, 29/32 joints)
Synonim(y):
Uszczelnienie ptfe, pierścień ptfe
Wybierz wielkość
1 PKG
359,00 zł
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
359,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint 29/26
joint 29/32
joint 29/42
opakowanie
pkg of 50 ea
pkg of
producent / nazwa handlowa
Glindemann K29
zakres pomiaru temperatury
≤250 °C
Opis ogólny
  • This narrow ring seal is an alternative to a PTFE joint sleeve
  • Greaseless protection for air- and moisture- sensitive compounds
  • Can be used for prolonged storage under vacuum
  • Slide easily onto medium and full length taper joints
  • Can be used with Keck® clip and similar metal joint clips
Informacje prawne
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)