Kluczowe dokumenty
Z500089
Sigma-Aldrich
Scienceware® scraper
white low-density polyethylene, handle L 72 in.
Wybierz wielkość
1 EA
912,95 zł
912,95 zł
Cena katalogowa961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
912,95 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
912,95 zł
Cena katalogowa961,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
white low-density polyethylene
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F36832-0001
dł. rączki
72 in.
Opis ogólny
Blade is 5 in. W × 6in. L and tapers to a chisel edge. Extension handles are white.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)