Kluczowe dokumenty
Z421618
Sigma-Aldrich
Aldrich® pear-shaped filter flask
joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
kolba filtrująca, kolby filtrujące
Wybierz wielkość
1 EA
1160,00 zł
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
pear-shaped flask
Połączenie
joint ST/NS neck29/32
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
1,000 mL reservoir flasks with hose barb.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)