Z418218
Aldrich® System 45™ Squibb separatory funnel
capacity 125 mL
Synonim(y):
Lejek separacyjny, Separator rozpuszczalników
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
rozmiar korka
45 mm
pojemność
125 mL
rozmiar zaworu
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Improved Squibb type separatory funnel provides an unbreakable, all PTFE valve and drip-tip and has a screw-thread closure at the top. Supplied complete with PTFE valve assembly and screw cap with PTFE-faced silicone liner.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)