Z418153
Aldrich® System 45™ powder addition funnel
capacity 500 mL
Synonim(y):
lejek do proszku, lejek w proszku
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
Polecane produkty
rozmiar świdra
large
Połączenie
joint ST/NS24/40
Wysokość
~300 mm
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
These funnels are designed to deliver free-flowing granular material to reactions by turning the auger feed. Delivery can be continuous or a single charge. Funnels are designed with large top openings with GL 45 threaded closures. PTFE auger can be removed easily for cleaning and is designed for vacuum applications. Only the 500 mL size has a clean out side-arm port. Supplied complete with auger and top cap.
Inne uwagi
Podczas montażu ślimaka w pozostałym sprzęcie, zespół ślimaka musi być całkowicie wysunięty poza gwinty szklane. W razie potrzeby o-ring należy zwilżyć wodą. Podczas pracy z naczyniami szklanymi należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE).
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)