Kluczowe dokumenty
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
adapter do szkła, adaptery do szkła, laboratorium adapterów
Wybierz wielkość
1 EA
411,00 zł
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
411,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
411,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)