Kluczowe dokumenty
Z409103
Sigma-Aldrich
Agate mortar and pestle
Deep form, O.D. 125 mm
Synonim(y):
Zestaw moździerza i tłuczka
Wybierz wielkość
1 EA
6710,00 zł
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6710,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
6710,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
agate
Głębokość
42 mm
śr. wewn.
102 mm
śr. zewn.
125 mm
Opis ogólny
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)