Kluczowe dokumenty
Z168955
Agate mortar and pestle
Standard form, O.D. 100 mm
Synonim(y):
narzędzie do ręcznego szlifowania próbek stałych, sprzęt do szlifowania i kruszenia, tłuczek i moździerz z kamienia naturalnego
Wybierz wielkość
1 SET
4660,00 zł
4660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
4660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
4660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
agate
opakowanie
pack of 1 ea
Głębokość
24 mm
śr. wewn.
90 mm
śr. zewn.
100 mm
Opis ogólny
Made of natural agate with highly polished grinding surfaces. Excellent for preparing laboratory samples and high purity powders. The agate material is a special silicate with a main composition of SiO2. It is resistant to detergent. The thermal endurance is limited up to 350°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)