Kluczowe dokumenty
Z406686
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 134 mm
Wybierz wielkość
1 EA
236,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
236,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opis
for shafts with button
Właściwości
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Ace Glass 8083-20
szer. × dł.
24 mm × 134 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)