Kluczowe dokumenty
Z404225
IKA® MS minishaker test tube inserts
MS 1.31 test tube insert, for 14 test tubes, diam. 10 mm, 1/cs
Wybierz wielkość
1 EA
352,00 zł
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
352,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
352,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
IKA L001840
Opis ogólny
  • do umieszczenia w uniwersalnej przystawce MS 3 (Z676128)
  • na 14 probówek, średnica 10 mm
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)