Merck
Z320099
Plastic cap for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 10.5 - 11.5 mm diameter
Synonim(y):
QC28/13
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.35
Właściwości
couples 10.5 - 11.5 mm diameter
producent / nazwa handlowa
Quickfit
dostępność
not available in USA and Canada
dopasowywanie
28 thread
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited