Kluczowe dokumenty
Z314706
Hirschmann® EM dispenser, adjustable volume
volume 10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
Wybierz wielkość
1 SET
2650,00 zł
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 SET
2650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.51
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
ceramic piston
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
Hirschmann 9360000
zakres pomiaru objętości
10-60 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
pojemność
10-60 mL
dopasowywanie
(A 28)
(A45)
S 40
Opis ogólny
For precise and reproducible liquid dispensing. Handling, fast and simple volume adjustment by merely turning the scale ring.
  • Conformity certified
  • Autoclavable up to 121 °C/2 bar
  • The click-stop mechanism makes sure that the volume is not changed unintentionally
  • The locking mechanism in the "O-position" provides additional safety
  • A stable protective jacket avoids accidental damage of the glass cylinder
  • Screw-coupled suction tube prevents the formation of air bubbles during aspiration
  • Individual quality certificate with serial number and 12 months warranty
  • Universal use - for dispensing in almost any area of application
Supplied with thread adapters A28, A45, S40 (HPLC bottles), suction tube with nut, discharge tube, valve mounting wrench, individual quality certificate
Informacje prawne
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)