Z306940
Volac® burette
volume 50 mL, accuracy: 0.05 mL, subdivision, 0.1 mL, class A
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
Materiały
borosilicate
Właściwości
class A
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Poulton & Graf
dostępność
not available in USA and Canada
zakres pomiaru
accuracy: 0.05 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Conforms to BS846 and ISO385. With removable PTFE stopcock and glass jets. All Volac Class A burettes are individually calibrated, tested, numbered and traceable. Flow times are inscribed on the burette. Removable glass jets are marked with burette number for traceability.
Informacje prawne
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)