Kluczowe dokumenty
Z305235
Duran® laboratory bottles, with caps
capacity 10,000 mL, blue PP screw cap and pouring ring
Synonim(y):
218018658, Butelki laboratoryjne Duran
Wybierz wielkość
1 EA
1610,00 zł
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1610,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
autoclavable
graduations
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 21 801 86 5
pojemność
10,000 mL
śr. × wys.
227 mm × 415 mm
Opis ogólny
Butelki laboratoryjne DURAN™ Original GL stały się złotym standardem wielofunkcyjnych butelek laboratoryjnych od czasu ich wprowadzenia na rynek w 1972 roku. Butelki są formowane z wysokiej czystości, przezroczystego szkła borokrzemowego USP/EP typu I 3.3, znanego z doskonałych właściwości termicznych i wysokiej odporności na działanie substancji chemicznych. Połączenie wysokowydajnych materiałów i solidnej konstrukcji ISO 4796-1 zapewnia długą żywotność. Butelki są wyposażone w łatwą do odczytania skalę objętości i pole do znakowania z trwałej białej emalii. Trwały kod Retrace Code na każdej butelce zapewnia identyfikowalność partii produkcyjnej. Butelki DURAN™ Original GL są dostarczane w komplecie z kultowym niebieskim polipropylenowym korkiem i niekapiącym pierścieniem do nalewania do użytku w temperaturze do 140 °C. Wszystkie elementy są w pełni autoklawowalne w temperaturze 121 lub 134 °C.
Cechy i korzyści
  • Zgodność z normą ISO 4796-1:2016 Szkło laboratoryjne -- Butelki -- Część 1: Butelki z zakręcaną szyjką (nie dotyczy butelek o pojemności 10 ml).
  • Wyprodukowane ze szkła borokrzemowego DURAN® 3.3. DURAN® jest szkłem neutralnym, sklasyfikowanym jako szkło typu I zgodnie z USP <660>, EP (3.2.1) i JP <7.01> oraz spełnia wymagania ASTM E438, typ I, klasa A.
  • Znormalizowany gwint GL i dopasowana zakrętka zapewniają wyjątkowo szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie.
  • Kod Retrace i certyfikat identyfikowalności partii produkcyjnej
  • Wypalany, bardzo trwały biały nadruk
  • Nadaje się do długotrwałego przechowywania
  • Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)