Kluczowe dokumenty
Z303070
Quickfit® multi-limb vacuum receiver
Quickfit RA 12/2, sloping delivery adapter
Synonim(y):
RA12/2
Wybierz wielkość
5 X 1 EA
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1 EA
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint 19/26
male joint 19/26
producent / nazwa handlowa
Quickfit RA 12/2
dostępność
not available in ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Opis ogólny
When suitably lubricated the receiver adapter may be rotated at the conical joint to divert liquid, in turn, to four attached flasks without disturbing the vacuum in the system. Requires four 100 mL flasks (Z302619, not included) with screw-thread adapter for flexible tubing.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)