Kluczowe dokumenty
Z301051
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 45/40
Synonim(y):
DA57
Wybierz wielkość
5 X 1 EA
986,00 zł
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 X 1 EA
986,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
986,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom45/40
producent / nazwa handlowa
Quickfit DA 57
dostępność
not available in USA and Canada
Opis ogólny
Adaptery te łączą elementy z mniejszym stożkiem z elementem szklanym z gniazdem o większym rozmiarze.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)