Z288209
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
laboratoryjna pompa próżniowa, mini membranowa pompa próżniowa, mini pompa próżniowa, pompa próżniowa
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
CE compliant
CSA approved
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
KNF
dostępność
not available in EU
Parametry
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
dł. × szer. × wys.
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
masa
27 lb (12.3 kg)
Opis ogólny
- Głowice z litego PTFE
- Membrana pokryta PTFE
- Bezolejowa praca zapewnia czystość pompowanego medium
- Nowy system zaworów wieloportowych z dyskami Kalrez poprawia przepływ i niezawodność
- Dwa stopnie
- Króćce do węży o średnicy wewnętrznej 10 mm na portach
Cechy i korzyści
- Głowice z litego PTFEMembrana pokryta PTFE.
- Bezolejowa praca zapewnia czystość pompowanego medium.
- Nowy system zaworów wieloportowych z dyskami Kalrez poprawia przepływ i niezawodność.
- Dwa stopnie.
- Króćce do węży o średnicy wewnętrznej 0 mm na portach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)