Merck
Z284114
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 in. × 5/16 in.
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
1 EA
283,10 zł
283,10 zł
Cena katalogowa298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
283,10 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
283,10 zł
Cena katalogowa298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37140-0010
Długość
25.4 mm
Średnica
8 (31.8mm ring O.D) mm
rozmiar
1 in. × 5/16 in.
Opis ogólny
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Informacje prawne
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)