Z280054
Norprene® A-60-G laboratory tubing
I.D. × O.D. 1 in. × 1 1/4 in.
Wybierz wielkość
2930,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2930,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 50 feet
producent / nazwa handlowa
Tygon
śr. wewn. × śr. zewn.
1 in. × 1 1/4 in.
rozmiar ścianki
1/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Chemical resistance to oxidizing agents, acids, and alkalies
- Resistance to flex-fatigue, will not weaken or crack
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)