Z276707
UV quartz cuvette
Semi-micro square, chamber volume 1.4 mL, PTFE stopper
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Materiały
PTFE stopper
quartz
producent / nazwa handlowa
Starna™ 29B/Q/10
Parametry
170-2,700 nm spectral range
wys. × szer. × śr.
48 mm × 12.5 mm × 12.5 mm, self-masking, black walls
objętość komory
1.4 mL
długość ścieżki
10 mm
Opis ogólny
Spectrally matched Spectrosil® for UV quartz cells for quality control and research applications. Cuvette cells have a fused body with optically polished quartz windows. Fit all standard spectrophotometer cell holders.
Informacje prawne
Starna is a trademark of Starna Cells Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)