Kluczowe dokumenty
Z268429
Sigma-Aldrich
Pall reusable syringe filter holders
diam. 25 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
eCl@ss:
32110206
Materiały
polyacetal (resin construction)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Gelman 4320
Średnica
25 mm
wielkość porów
(N/A)
dopasowywanie
Luer inlet and outlet
Opis ogólny
Reusable plastic filter holders provide an affordable alternative to disposable syringe filters. Autoclavable.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)