Kluczowe dokumenty
Z261483
Luer-to-Tubing Connector
bulkhead panel mounted Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/8 in. to 3/16 in. I.D. tubing, nickel plated
Synonim(y):
environmental, veterinary
Wybierz wielkość
1 EA
250,91 zł
250,91 zł
Cena katalogowa270,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
250,91 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
250,91 zł
Cena katalogowa270,00 złZaoszczędź 7%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
nickel plated
producent / nazwa handlowa
Popper 6420
Opis ogólny
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. 316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
Informacje prawne
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)