Kluczowe dokumenty
Z260193
FORTUNA® Optifix® Safety bottle-top dispenser
Safety model, volume 0.4-2.0 mL
Wybierz wielkość
1 EA
2580,00 zł
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
2580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 0.1 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.107-27
zakres pomiaru objętości
0.4-2.0 mL
pojemność
0.4-2 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do dozowania silnych kwasów i agresywnych chemikaliów
Cechy:
  • Tłok dozujący w obudowie PTFE z wargą uszczelniającą na końcu
  • Adapter FIX wykonany z PTFE
  • Blok zaworu wykonany z PTFE, brak metalowych sprężyn w zaworze - brak korozji
  • Widoczny proces dozowania dzięki zastosowaniu cylindra dozującego wykonanego ze szkła, pokrytego tworzywem sztucznym - ochrona przed pęknięciem
  • Ergonomiczna nasadka chroniąca palce
  • Szybkie i łatwe ustawianie objętości z dodatkową precyzyjną regulacją
Dostarczany jako 1492 Dozownik bezpieczeństwa, 2 adaptery PTFE GL40 + GL45 i 1 rurka wlotowa PTFE
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)