Z260126
FORTUNA® Optifix® Solvent bottle-top dispenser
Solvents model, volume 2-10 mL
Synonim(y):
Dozownik butelkowy, Dozownik rozpuszczalnika, System dozowania cieczy
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.081-38
zakres pomiaru objętości
2-10 mL
pojemność
2-10 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy:
- Tłok dozujący wykonany ze szkła
- Widoczny proces dozowania dzięki zastosowaniu cylindra dozującego wykonanego ze szkła, pokrytego plastikową powłoką chroniącą przed stłuczeniem.
- W pełni pozycyjny adapter FIX wykonany z białego PP dla dozowników o pojemności do 10 ml lub z litego białego PTFE dla dozowników o pojemności od 30 do 500 ml
- Blok zaworu wykonany z PTFE, brak metalowych sprężyn w zaworze - brak korozji
- Ergonomiczna nasadka chroniąca palce
- Szybkie i łatwe ustawianie objętości z dodatkową precyzyjną regulacją
- Dozownik rozpuszczalnika Optifix dostępny w pojemnościach do 500 ml
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)