Kluczowe dokumenty
Z260029
Sigma-Aldrich
FORTUNA® Optifix® Basic bottle-top dispenser
volume 6-30 mL
Synonim(y):
Dozownik Optifix
Wybierz wielkość
1 EA
2720,00 zł
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
subdivision 0.5 mL
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.080-44
zakres pomiaru objętości
6-30 mL
pojemność
6-30 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For dispensing aqueous solutions, acids and crystallizing liquids
Features:
  • PTFE encased dispensing piston
  • Visible dispensing process by the use of a dispensing cylinder made of glass, coated with plastic-protection against breakage
  • Ergonomic finger protection cap
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment
  • FIX adapter made of white PP up to 10 mL; FIX adapter made of solid white PP from 30 mL size
  • Valve block made of PTFE, no metal springs in the valve - no corrosion
  • Optifix® Basic dispenser available up to 500 mL
Supplied as Optifix® Basic dispenser, 2 PP adapters GL40 + GL45 & 1 PTFE intake tube
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)