Z678899
FORTUNA® Universal Optifix® HF dispenser
dispensing volume 10-50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Fortuna Graf 101.106-48
dispensing volume measuring range
10-50 mL
pojemność
10-50 mL
dopasowywanie
GL 40
GL 45
Opis ogólny
Do wszystkich cieczy, z którymi można pracować za pomocą dozowników Optifix oraz do kwasu fluorowodorowego (HF)
Cechy:
W zestawie:
FORTUNA Universal Dozownik Optifix HF z 2 adapterami PTFE GL40 + GL45 i 1 rurką wlotową PTFE
Cechy:
- Cylinder dozujący wykonany z PTFE
- Masywny tłok dozujący w obudowie z PTFE
- Adapter FIX wykonany z PTFE
- Ergonomiczna nasadka chroniąca palce
- Szybkie i łatwe ustawianie objętości z dodatkową precyzyjną regulacją
- Blok zaworów wykonany z PTFE, z dodatkowym zaworem bezpieczeństwa w rurce wentylacyjnej, brak metalowych sprężyn w zaworach - brak korozji
W zestawie:
FORTUNA Universal Dozownik Optifix HF z 2 adapterami PTFE GL40 + GL45 i 1 rurką wlotową PTFE
Informacje prawne
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)