Kluczowe dokumenty
Z256021
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 1/2 in.
Wybierz wielkość
10 FT
1070,00 zł
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 FT
1070,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
heavy wall
opakowanie
pkg of 10 feet
rurki śr. wewn. × śr. zewn.
3/4 in. × 1 1/2 in.
rozmiar ścianki
3/8 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)