Kluczowe dokumenty
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
Synonim(y):
świeca filtrująca
Wybierz wielkość
1 PKG
295,00 zł
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
295,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
295,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
high-density polyethylene
opakowanie
pkg of 2
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
śr. × dł.
40 mm × 90 mm
wielkość porów
90-130 μm
Opis ogólny
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
Informacje prawne
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)