Merck
SYNS371207
Synthware Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 50 mL
Synonim(y):
Synthware S371207, glass sample syringe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech S371207
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 50mL
Zastosowanie
kemetch; synthware; SYRINGE
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.