Z253014
Enviro-Safe® thermometer
temperature -10-225 °C, immersion level, total
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
immersion level total
producent / nazwa handlowa
HB Instruments 20520
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres pomiaru temperatury
-10-225 °C
Długość
355 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
Opis ogólny
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)