Kluczowe dokumenty
Z252034
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 60 mL (2 oz)
Synonim(y):
butelka dozująca, butelka z kroplomierzem
Wybierz wielkość
12 EA
277,00 zł
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
277,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
277,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (20-415)
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2411-0060
pojemność
60 mL (2 oz)
rozmiar zamknięcia
20 mm
Opis ogólny
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)