Kluczowe dokumenty
Z251127
Sigma-Aldrich
White anti-static disposable polystyrene pour boat
W × L × H 70 mm × 116 mm × 31 mm
Wybierz wielkość
250 EA
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 EA
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
oblong
polystyrene
opakowanie
pack of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
szer. × dł. × wys.
70 mm × 116 mm × 31 mm
Dł. × szer. naczynia
116 mm × 70 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)