Z249998
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 32 oz (1000 mL), amber, black plastic cap, Poly-Seal® cone liner
Synonim(y):
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber bottle
black plastic cap
glass bottle
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (33-400)
Właściwości
with cap
opakowanie
pkg of 12 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216853
pojemność
32 oz (1000 mL)
śr. × wys.
94 mm × 206 mm
kolor
amber
Opis ogólny
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner