Kluczowe dokumenty
Z248223
Sigma-Aldrich
J-KEM® basic temperature controller
Model 210/T, temperature -50-200 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
41112303
Produkt Z248223 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
wejście AC/DC
120 V / 1200 watts, 10 A (model 210 and 210/T)
220-240 V / 1200 watts, 5 A (model 310)
230 V AC
Właściwości
thermocouple type K
for mantles upto 5 L
producent / nazwa handlowa
Model 210/T
zakres pomiaru temperatury
-50-200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 12 L)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With timer.
Informacje prawne
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)